Learn More
3-(1,3-Benzotiazol-2-il)anilina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10619705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10619705 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10763137 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10619705 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08615DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 41230-21-1
Fórmula molecular C13H10N2S
Peso molecular (g/mol) 226.297
Clave InChI MKMRZZJJDIBAJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzothiazol-2-yl-phenylamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl aniline, 3-benzothiazol-2-ylphenylamine, benzenamine,3-2-benzothiazolyl, cambridge id 5250055, 3-2-benzothiazolyl aniline, 3-benzothiazol-2-yl aniline, 3-benzo d thiazol-2-yl aniline, 3-benzothiazol-2-yl benzenamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl phenyl amine
PubChem CID 720999
Nombre IUPAC 3-(1,3-benzotiazol-2-il)anilina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C3=CC(=CC=C3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1, 3-benzothiazol-2-yl)aniline
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.3
Porcentaje de pureza 97%