Learn More
3-(1,3-Benzotiazol-2-il)-4-metilthiofen-2-amina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10563202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10563202 1 g 1 g
10427184 5 g 5 g
10600106 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10563202 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK03755DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 232941-00-3
Fórmula molecular C12H10N2S2
Peso molecular (g/mol) 246.35
Número MDL MFCD02179980
Clave InChI YXXFAQKMMOVVIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl benzothiazole, 3-benzo d thiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-thiophenamine,3-2-benzothiazolyl-4-methyl, maybridge1_003812, 3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thienylamine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazol, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazole, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thiophenamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-thiophen-2-amine
PubChem CID 2735376
Nombre IUPAC 3-(1,3-bencitiazol-2-il)-4-metiltiofen-2-amina
SMILES CC1=CSC(N)=C1C1=NC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-4-methylthiophen-2-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.36
Porcentaje de pureza 97%