Learn More
3-(1,2,4-triazol-1-il)-L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-L-alanine |
| CAS | 4819-36-7 |
| Fórmula molecular | C5 H8 N4 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-1,2,4-Triazole-1-propanoic acid','α-amino-','(αS)- (9CI','ACI), (αS)-α-Amino-1H-1,2,4-triazole-1-propanoic acid (ACI), 1H-1,2,4-Triazole-1-propanoic acid','α-amino-','(S)- (ZCI), 1H-1,2,4-Triazole-1-propionic acid','α-amino-','L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid, 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-L-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N4O2/c6-4(5(10)11)1-9-3-7-2-8-9/h2-4H,1,6H2,(H,10,11)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cn1cncn1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(1,2,4-triazol-1-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 156.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0647 |