Learn More
3-[1-(2,4-Diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-il)etoxi]-1,2-propanediol (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30385731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385731 50 mg
30371370 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385731 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43653550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86491-83-0
Fórmula molecular C14H16Cl2N2O3
Peso molecular (g/mol) 331.19
Sinónimo R 42243
SMILES OCC(O)COC(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)CN2C=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethoxy]-1,2-propanediol (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16Cl2N2O3/c15-10-1-2-12(13(16)5-10)14(21-8-11(20)7-19)6-18-4-3-17-9-18/h1-5,9,11,14,19-20H,6-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0538