Learn More
3-(1,1-Dimetiletil) 4-metil (4S,5R)-2,2,5-trimetil-3,4-oxazolidindicarboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1,1-Dimethylethyl) 4-methyl (4S,5R)-2,2,5-trimethyl-3,4-oxazolidinedicarboxylate |
| CAS | 108149-61-7 |
| Fórmula molecular | C13H23NO5 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23NO5/c1-8-9(10(15)17-7)14(13(5,6)18-8)11(16)19-12(2,3)4/h8-9H,1-7H3/t8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1[C@@H](C)OC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (4R,5R)-2,2,5-trimetil-1,3-oxazolidina-3,4-dicarboxilato de 3-O-terc-butilo y 4-O-metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 273.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.1576 |