Learn More
Ácido 3-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropil)adamantano-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10520163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10520163 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10623033 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10520163 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC02875CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 86301-98-6
Fórmula molecular C14H16F6O2
Peso molecular (g/mol) 330.27
Número MDL MFCD00193108
Clave InChI GLJDZZQQPFAEPQ-GQPGPOQHSA-N
Sinónimo 1-1,1,2,3,3,3-hexafluoroprop-1-yl adamantane-3-carboxylic acid, 1r,3r,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid, 1r,3s,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid
PubChem CID 71299598
Nombre IUPAC ácido (5S,7R)-3-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropil)adamantano-1-carboxílico
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)adamantane-1-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.27
Porcentaje de pureza 97%