Learn More
3-(1,1,1-Trimetilhidrazina-1-ium-2-il)propanoato Dihidrato, TRC
Código de producto. 30137048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137048 5 g 5 g
30133749 25 g 25 g
17944225 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8960805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86426-17-7
Fórmula molecular C6 H14 N2 O2 . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 182.22
Sinónimo 2-(2-Carboxyethyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium inner salt hydrate (1:2), Hydrazinium, 2-(2-carboxyethyl)-1,1,1-trimethyl-, inner salt, dihydrate (9CI), 1,1,1-Trimethyl-2-(2-carboxyethyl)hydrazine zwitterion dihydrate, 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionate dihydrate
Nombre IUPAC 3-[(trimetilazianil)amino]propanoato; dihidrato
SMILES O.O.C[N+](C)(C)NCCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meldonium dihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O2.2H2O/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10;;/h7H,4-5H2,1-3H3;2*1H2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1267
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente