Learn More
Ácido (2Z)-7-cloro-2- (1S)-2,2-dimetilciclopropil]carbonil]amino]-2-heptenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-7-Chloro-2-[([(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl)amino]-2-heptenoic Acid |
| CAS | 877674-77-6 |
| Fórmula molecular | C13H20ClNO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Cilastatin Impurity 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20ClNO3/c1-13(2)8-9(13)11(16)15-10(12(17)18)6-4-3-5-7-14/h6,9H,3-5,7-8H2,1-2H3,(H,15,16)(H,17,18)/b10-6-/t9-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(N/C(C(O)=O)=C\CCCCCl)[C@@H]1C(C)(C)C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-7-cloro-2-[[(1S)-2,2-dimetilciclopropanocarbonil]amino]hept-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 273.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.1132 |