Learn More
Éster (2Z)-4-hidroxi-2-buten-1-ílico del ácido 2-butinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-4-Hydroxy-2-buten-1-yl Ester 2-Butynoic Acid |
| CAS | 393790-13-1 |
| Fórmula molecular | C8H10O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (Z)-4-Hydroxybut-2-en-1-yl But-2-ynoate, (2Z)-4-Hydroxy-2-butenyl Ester 2-Butynoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3/c1-2-5-8(10)11-7-4-3-6-9/h3-4,9H,6-7H2,1H3/b4-3- |
| SMILES | CC#CC(=O)OC\C=C/CO |
| Nombre IUPAC | [(Z)-4-hidroxibut-2-enil] but-2-inoato |
| Peso molecular (g/mol) | 154.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.063 |