Learn More
Éster metílico del ácido (2Z)-3-metil-4-(benciloxi)-2-butenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 449759-41-5 |
| Fórmula molecular | C13H16O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2Z)-3-Methyl-4-(phenylmethoxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O3/c1-11(8-13(14)15-2)9-16-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-8H,9-10H2,1-2H3/b11-8- |
| SMILES | COC(/C=C(COCC1=CC=CC=C1)/C)=O |
| Nombre IUPAC | (Z)-4-(benciloxi)-3-metilbut-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.11 |