Learn More
(2Z)-3-metil-4-(benciloxi)-2-buten-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-buten-1-ol |
| CAS | 62311-47-1 |
| Fórmula molecular | C12H16O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (Z)-4-Benzyloxy-3-methylbut-2-en-1-ol, (2Z)-3-Methyl-4-(phenylmethoxy)-2-buten-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O2/c1-11(7-8-13)9-14-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-7,13H,8-10H2,1H3/b11-7- |
| SMILES | C/C(COCC1=CC=CC=C1)=C/CO |
| Nombre IUPAC | (Z)-4-(benciloxi)-3-metilbut-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 192.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.12 |