Learn More
(2Z)-3-Metil-4-(benciloxi)-2-buten-1-ol tert-Butildimetilsilil éter, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-buten-1-ol tert-Butyldimethylsilyl Ether |
| CAS | 1798394-47-4 |
| Fórmula molecular | C18H30O2Si |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [[[(2Z)-4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methyl-2-buten-1-yl]oxy]methyl]-benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H30O2Si/c1-16(12-13-20-21(5,6)18(2,3)4)14-19-15-17-10-8-7-9-11-17/h7-12H,13-15H2,1-6H3/b16-12- |
| SMILES | C/C(COCC1=CC=CC=C1)=C/CO[Si](C)(C(C)(C)C)C |
| Nombre IUPAC | (Z)-((4-(benciloxi)-3-metilbut-2-en-1-il)oxi)(terc-butil)dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 306.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.2 |