Learn More
(2Z)-2-penten-1-ol, TRC
Código de producto. 30421263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421263 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30421263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2745051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2Z)-2-Penten-1-ol
CAS 1576-95-0
Fórmula molecular C5H10O
Cantidad 1 g
Sinónimo (2Z)-Pent-2-en-1-ol, (Z)-2-Penten-1-ol, Nor leaf alcohol, cis-2-Penten-1-ol, cis-2-Pentenol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
SMILES CC\C=C/CO
Nombre IUPAC (2Z)-pent-2-en-1-ol
Peso molecular (g/mol) 86.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732