Learn More
(2Z)-2-penten-1-ol, TRC
Código de producto. 30423886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423886 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30423886 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27450525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (2Z)-2-Penten-1-ol
CAS 1576-95-0
Fórmula molecular C5H10O
Cantidad 25 g
Sinónimo (2Z)-Pent-2-en-1-ol, (Z)-2-Penten-1-ol, Nor leaf alcohol, cis-2-Penten-1-ol, cis-2-Pentenol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
SMILES CC\C=C/CO
Nombre IUPAC (2Z)-pent-2-en-1-ol
Peso molecular (g/mol) 86.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.