Learn More
(2Z)-2-Hexilidenociclopentanona, TRC
Código de producto. 30398896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398896 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30398896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH396553100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2Z)-2-Hexylidenecyclopentanone
CAS 103517-09-5
Fórmula molecular C11H18O
Cantidad 100 mg
Sinónimo (Z)-2-Hexylidenecyclopentanone
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7-
SMILES CCCCC/C=C1C(CCC\1)=O
Nombre IUPAC (Z)-2-hexilidenociclopentan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 166.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14