Learn More
(2Z)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)-N,N-dietilprop-2-enamida, Mikromol™
Descripción
(2Z)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)-N,N-dietilprop-2-enamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| CAS | 145195-63-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (2Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H15 N3 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Entacapone Imp. A (EP), Entacapone USP Related Compound A, Entacapone USP RC A, (2Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide, Entacapone Related Compound A, Entacapone Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5- |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)\C(=C/c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N |
| Nombre IUPAC | (Z)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)-N,N-dietilprop-2-enamida |
| Mostrar más |