Learn More
Éster 1-metílico del ácido (2Z)-2-butenedioico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Methyl Ester-d3 |
| CAS | 1266402-66-7 |
| Fórmula molecular | C5H3D3O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (Z)-Butenedioic Acid Monomethyl Ester-d3, Maleic Acid Methyl Ester-d3, Methyl Hydrogen Maleate-d3, Monomethyl (2Z)-2-Butenedioate-d3, Monomethyl Maleate-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2-/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-4-oxo-4-(trideuteriometoxi)but-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 133.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0454 |