Learn More
Éster 1-etílico del ácido (2Z)-2-butenedioico, TRC
Código de producto. 30330105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330105 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30330105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6908555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monoethyl maleate
CAS 3990-03-2
Fórmula molecular C6 H8 O4
Cantidad 5 g
Sinónimo Monoethyl Maleate, (2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/b4-3-
SMILES CCOC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (Z)-4-etoxi-4-oxobut-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 144.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0423