Learn More
Ácido (2Z)-(2-aminotiazol-4-il)(metoxiimino)acético, Mikromol™
Código de producto. 17950996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950996 25 mg 25 miligramos
17990786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17950996 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1475.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2Z)-(2-aminotiazol-4-il)(metoxiimino)acético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetic Acid
CAS 65872-41-5
Nombres de analitos o componentes (2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H7 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)methoxyiminoacetic acid, (Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-(Z)-2-methoxyiminoacetic acid, 2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(Z)-methoxyiminoacetic acid, 2-(2-Aminothiazole-4-yl)-2-(Z)-methoxyiminoacetic acid, Thiazoximic acid, syn-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic acid, syn-Thiazoximic acid, (2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetic acid, Cefepime Dihydrochloride Monohydrate Imp. D (EP), Cefepime Imp. D (EP), Cefepime USP Related Compound D, Cefepime USP RC D, 4-Thiazoleacetic acid, 2-amino-alpha-(methoxyimino)-, (alphaZ)-, 4-Thiazoleacetic acid, 2-amino-alpha-(methoxyimino)-, (Z)-, (Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)-alpha-(methoxyimino)acetic acid, (Z)-2-Amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic acid, Cefepime Related Compound D, Cefepime Dihydrochloride Monohydrate Impurity D, Cefepime Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N3O3S/c1-12-9-4(5(10)11)3-2-13-6(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8)(H,10,11)/b9-4-
SMILES CO\N=C(/C(=O)O)\c1csc(N)n1
Nombre IUPAC Ácido (2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacético
Peso molecular (g/mol) 201.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.0208 g/mol