Learn More
(2Z)-2-(2,3-Dihidro-6-metoxi-1H-inden-1-ilideno)acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)acetonitrile |
| CAS | 468104-14-5 |
| Fórmula molecular | C12H11NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (Z)-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO/c1-14-11-5-4-9-2-3-10(6-7-13)12(9)8-11/h4-6,8H,2-3H2,1H3/b10-6- |
| SMILES | COc1ccc2CC\C(=C\C#N)\c2c1 |
| Nombre IUPAC | (2Z)-2-(6-metoxi-2,3-dihidroinden-1-ilideno)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 185.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0841 |