Learn More
(2Z)-1-cloro-2-deceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-1-Chloro-2-decene |
| CAS | 135457-18-0 |
| Fórmula molecular | C10H19Cl |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-9H,2-7,10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCC\C=C/CCl |
| Nombre IUPAC | 1-clorodec-2-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 174.71 |