Learn More
MP Biomedicals™ Caldo 2XYT, cápsulas: Estándar
Código de producto. 11377669 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
454 g
1000 g
5000 g
Formato:
Cápsula
Tamaño de la unidad:
1 Kg
454 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tamaño de la unidad
11377669 1000 g Cápsula 1 Kg
11343319 454 g Cápsula 454 g
11307679 5000 g Cápsula 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377669 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113012031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    302.40€ / 1 Kg
    Ahorro 15.60€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Optimizado para el crecimiento y mantenimiento de fago M13 u otros bacteriófagos de ADNss filamentosos
Cápsulas de tamaño normal.
  • Contenido/L: 16 g de triptona, 10 g de extracto de levadura, 5 g de NaCl
  • Utilice 31 cápsulas/L.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formato Cápsula
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación Triptona 16 g/l, extracto de levadura 10 g/l, NaCI 5 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento y mantenimiento de fago M13 u otros fagos filamentosos
Cantidad 1000 g