Learn More
Metanosulfonato de (2S-trans)-3-metil-3-(4-metil-3-pentenil)-oxiranemetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S-trans)-3-Methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)-oxiranemethanol Methanesulfonate |
| CAS | 93221-74-0 |
| Fórmula molecular | C11H20O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2S,3S)-3-Methyl-3-(4-methyl-3-penten-1-yl)-2-oxiranemethanol 2-Methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O4S/c1-9(2)6-5-7-11(3)10(15-11)8-14-16(4,12)13/h6,10H,5,7-8H2,1-4H3/t10-,11-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=CCC[C@]1(C)O[C@H]1COS(=O)(=O)C)C |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de [(2S,3S)-3-metil-3-(4-metilpent-3-enil)oxiran-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 248.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.1082 |