Learn More
Clorhidrato de (2S)-tetrahidro-2-furanometanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-Tetrahydro-2-furanmethanamine Hydrochloride |
| CAS | 21801-94-5 |
| Fórmula molecular | C5H12ClNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (+)-Tetrahydro-furfurylamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO.ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5H,1-4,6H2;1H/t5-;/m0./s1 |
| SMILES | NC[C@@H]1CCCO1.Cl |
| Nombre IUPAC | [(2S)-oxolan-2-il]metanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 137.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0607 |