Learn More
Ácido (2S)-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-(3-hidroxitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il)acético, Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-(3-hidroxitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il)acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 361442-00-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H27 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, α-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-hydroxy-, (αS)-, (αS)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, (2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino](3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-yl)ethanoic acid, (αS)-α[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, (2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27NO5/c1-15(2,3)23-14(21)18-12(13(19)20)16-5-10-4-11(6-16)8-17(22,7-10)9-16/h10-12,22H,4-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t10?,11?,12-,16?,17?/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)O)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(3-hidroxi-1-adamantil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acético |
| Mostrar más |