Learn More
(2S)-pirrolidina-2-carboxamida (L-prolinamida), Mikromol™
Descripción
(2S)-Pirrolidin-2-carboxamida (L-Prolinamida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Prolinamide |
| CAS | 7531-52-4 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Prolinamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H10 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2S)-Pyrrolidine-2-carboxamide, 2-Pyrrolidinecarboxamide, (2S)-, 2-Pyrrolidinecarboxamide, (S)-, Prolinamide, L- (8CI), (2S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, (-)-Prolinamide, (2S)-2-Carbamoylpyrrolidine, (2S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid amide, (S)-2-(Aminocarbonyl)pyrrolidine, (S)-Prolinamide, (S)-Proline amide, (S)-Pyrrolidine-2-carboxamide, (S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid amide, L-Prolinamide, L-Proline amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | NC(=O)[C@@H]1CCCN1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-pirrolidina-2-carboxamida |
| Mostrar más |