Learn More
(2S)-octil-alfa-hidroxiglutarato, TRC
Código de producto. 17938884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17938884 10 mg 10 miligramos
17978774 1 mg 1 miligramo
17937524 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17938884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO28761010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391194-64-1
Fórmula molecular C13 H24 O5
Peso molecular (g/mol) 260.33
Sinónimo Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, 1-octyl ester, (2S)-, 1-Octyl (2S)-2-hydroxypentanedioate, (S)-4-Hydroxy-5-(octyloxy)-5-oxopentanoic acid, (2S)-2-Hydroxyglutaric acid octyl ester, (2S)-Octyl-2-HG, 2S-Hydroxypentanedioic Acid 1-Octyl Ester
Nombre IUPAC (4S)-4-hidroxi-5-octoxi-5-ácido oxopenanoico
SMILES CCCCCCCCOC(=O)[C@@H](O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-Octyl-Alpha-hydroxyglutarate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24O5/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16/h11,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1624