Learn More
(2S)-N'-Nitrosonornicotina, TRC
Código de producto. 30040636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040636 10 mg 10 miligramos
18021250 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040636 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN53500110MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16543-55-8
Fórmula molecular C9 H11 N3 O
Peso molecular (g/mol) 177.2
Sinónimo 3-[(2S)-1-Nitroso-2-pyrrolidinyl]pyridine, Nicotine, 1'-demethyl-1'-nitroso- (8CI), Nornicotine, N-nitroso- (7CI), Pyridine, 3-(1-nitroso-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Nitroso-2-pyrrolidinyl]pyridine, (S)-N'-Nitrosonornicotine, 1'-Nitrosonornicotine, N-Nitrosonornicotine, NNN, Nitrosonornicotine, N'-Nitrosonornicotine, anti-N'-Nitrosonornicotine, syn-N'-Nitrosonornicotine, (S)-N-Nitrosonornicotine
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1-nitrosopirrolidina-2-il]piridina
SMILES O=NN1CCC[C@H]1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-N'-Nitrosonornicotine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0902
Porcentaje de pureza >95%