Learn More
(2S)-(+)-Tosilato de glicidilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Glycidyl tosylate |
| CAS | 70987-78-9 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O4 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Oxiranemethanol, 2-(4-methylbenzenesulfonate), (2S)-, Oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, (2S)- (9CI), Oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, (S)-, (+)-Glycidyl tosylate, (2S)-(+)-Glycidyl tosylate, (2S)-Glycidyl toslyate, (2S)-Oxiranemethanol 4-methylbenzenesulfonate, (S)-(+)-Glycidyl 4-methylbenzenesulfonate, (S)-(+)-Glycidyl tosylate, (S)-(2,3-Epoxypropan-1-yl) 4-methylbenzenesulfonate, (S)-Glycidyl p-toluenesulfonate, (S)-Glycidyl tosylate, (S)-Oxiranylmethyl toluene-4-sulfonate, (S)-Toluene-4-sulfonic acid oxiranylmethyl ester, 2(S)-Glycidyl tosylate, Toluene-4-sulfonic acid (S)-oxiranylmethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2 |
| Nombre IUPAC | [(2S)-oxiran-2-il]metil 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 228.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0456 |