Learn More
(2S)-(+)-Tosilato de glicidilo, TRC
Código de producto. 30390626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30390626 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30390626 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG61600110G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Glycidyl tosylate
CAS 70987-78-9
Fórmula molecular C10 H12 O4 S
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Oxiranemethanol, 2-(4-methylbenzenesulfonate), (2S)-, Oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, (2S)- (9CI), Oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, (S)-, (+)-Glycidyl tosylate, (2S)-(+)-Glycidyl tosylate, (2S)-Glycidyl toslyate, (2S)-Oxiranemethanol 4-methylbenzenesulfonate, (S)-(+)-Glycidyl 4-methylbenzenesulfonate, (S)-(+)-Glycidyl tosylate, (S)-(2,3-Epoxypropan-1-yl) 4-methylbenzenesulfonate, (S)-Glycidyl p-toluenesulfonate, (S)-Glycidyl tosylate, (S)-Oxiranylmethyl toluene-4-sulfonate, (S)-Toluene-4-sulfonic acid oxiranylmethyl ester, 2(S)-Glycidyl tosylate, Toluene-4-sulfonic acid (S)-oxiranylmethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m0/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
Nombre IUPAC [(2S)-oxiran-2-il]metil 4-metilbencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 228.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0456