Learn More
(2S)-(+)-Glicidol tosilato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10217170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10217170 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10309490 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10217170 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264580010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 70987-78-9 | C10H12O4S | 228.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70987-78-9
Fórmula molecular C10H12O4S
Peso molecular (g/mol) 228.27
Número MDL MFCD00064489
Clave InChI NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-glycidyl tosylate, 2s-+-glycidyl tosylate, s-+-glycidyl tosylate, +-glycidyl tosylate, s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, ccris 6400, s-glycidyltosylate, 2s-glycidyl tosylate, oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, s
PubChem CID 153296
Nombre IUPAC [(2S)-oxiran-2-il]metil 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-(+)-Glycidyl tosylate
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45°C to 48°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica + 17.00 (20.00°C c=2.5,CHCl3)
Rotación específica + 17
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.27
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo esponjoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (2S)-(+)-Glycidyl tosylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.