Learn More
(2S)-(+)-glicidil p-toluenesulfonato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15422418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422418 25 g 25 g
15402418 1 g 1 g
15412418 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56000.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70987-78-9
Fórmula molecular C10H12O4S
Peso molecular (g/mol) 228.262
Número MDL MFCD00064489
Clave InChI NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-glycidyl tosylate, 2s-+-glycidyl tosylate, s-+-glycidyl tosylate, +-glycidyl tosylate, s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, ccris 6400, s-glycidyltosylate, 2s-glycidyl tosylate, oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, s
PubChem CID 153296
Nombre IUPAC [(2S)-oxiran-2-il]metil 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-(+)-Glycidyl p-toluenesulfonate
Punto de fusión 46°C to 49°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 3592143
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.26
Porcentaje de pureza 99%