Learn More
(2S)-Glicerol-O-Beta-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-Glycerol-O-Beta-D-galactopyranoside |
| CAS | 38841-15-5 |
| Fórmula molecular | C9H18O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S)-2,3-Dihydroxypropyl β-D-Galactopyranoside, (S)-2,3-Dihydroxypropyl β-D-Galactopyranoside, 1-O-β-D-Galactopyranosyl-sn-glycerol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O8/c10-1-4(12)3-16-9-8(15)7(14)6(13)5(2-11)17-9/h4-15H,1-3H2/t4-,5+,6-,7-,8+,9+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](O)CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R,6R)-2-[(2S)-2,3-dihidroxipropoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 254.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1002 |