Learn More
Clorhidrato de (2S)-etilpirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-Ethylpyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 597562-96-4 |
| Fórmula molecular | C6H14ClN |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-Ethylpyrrolidine Hydrochloride, (2S)-2-Ethylpyrrolidinium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N.ClH/c1-2-6-4-3-5-7-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1C(O)C[C@@H](O1)[n+]2c3c(C(=O)NC([NH-])=N3)n(CC)c2 |
| Peso molecular (g/mol) | 135.64 |