Learn More
(2S-cis)-3-(Bromometil)-2-metil-2-(4-metil-3-pentenil)oxirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S-cis)-3-(Bromomethyl)-2-methyl-2-(4-methyl-3-pentenyl)oxirane |
| CAS | 126874-42-8 |
| Fórmula molecular | C10H17BrO |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17BrO/c1-8(2)5-4-6-10(3)9(7-11)12-10/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=CCC[C@]1(C)O[C@@H]1CBr)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-3-(bromometil)-2-metil-2-(4-metilpent-3-enil)oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 233.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0463 |