Learn More
Ácido maleico (2S)-arimoclomol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-Arimoclomol Maleic Acid |
| CAS | 289893-28-3 |
| Fórmula molecular | C18H24ClN3O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[(2S)-2-Hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-3-Pyridinecarboximidoyl Chloride 1-Oxide (2Z)-2-Butenedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20ClN3O3.C4H4O4/c15-14(12-5-4-8-18(20)9-12)16-21-11-13(19)10-17-6-2-1-3-7-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,13,19H,1-3,6-7,10-11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-;/m0./s1 |
| SMILES | O[C@H](CON=C(Cl)c1ccc[n+]([O-])c1)CN2CCCCC2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; cloruro de N-[(2S)-2-hidroxi-3-piperidin-1-ilpropoxi]-1-oxidopiridin-1-io-3-carboximidoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 429.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.1303 |