Learn More
(2S,AlphaR)-Alfa-(Aminometil)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,alphaR)-alpha-(Aminomethyl)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol |
| CAS | 303176-42-3 |
| Fórmula molecular | C11H14FNO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S,alphaR)-alpha-(Aminomethyl)-6-fluoro-chroman-2-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14FNO2/c12-8-2-4-10-7(5-8)1-3-11(15-10)9(14)6-13/h2,4-5,9,11,14H,1,3,6,13H2/t9-,11+/m1/s1 |
| SMILES | NC[C@@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| Nombre IUPAC | (1R)-2-amino-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 211.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.1009 |