Learn More
Tocris Bioscience™ 2S,6S-Hydroxynorketamine hydrochloride
Código de producto. 18035422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18035422 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18035422 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6095/10
Decreases D-serine (a NMDA co-agonist); antidepressant
2S,6S-Hydroxynorketamine hydrochloride is a ketamine metabolite. Decreases intracellular DL>D-serine (a NMDA co-agonist) concentrations in PC-12 cells (IC50 = 0.18 nM). Exerts antidepressant effects in mice. 2R,6R-Enantiomer and Racemate also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,6S)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)-6-hydroxycyclohexanone hydrochloride
CAS 1430202-70-2
Cantidad 10 mg
Objetivo AMPA Receptor Agonists
Fórmula molecular C12H14ClNO2.HCl
Pureza 98%