Learn More
(2S,6S,8S,11S)-1,10-diazatriciclo[6.4.01,8.02.6]dodecan-9,12-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,6S,8S,11S)-1,10-Diazatricyclo[6.4.01,8.02.6]dodecan-9,12 |
| CAS | 129048-16-4 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-6-11(15)13-8-4-2-3-7(8)5-9(13)10(14)12-6/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,12,14)/t6-,7-,8-,9-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1NC(=O)[C@@H]2C[C@@H]3CCC[C@@H]3N2C1=O |
| Nombre IUPAC | (2S,4aS,5aS,8aS)-2-metil-3,4a,5,5a,6,7,8,8a-octahidro-2H-ciclopenta[3,4]pirrolo[3,5-c]pirazina-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1212 |