Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (2S)-6-oxo-2-piperidinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 128524-48-1 |
| Fórmula molecular | C10H17NO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)7-5-4-6-8(12)11-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC([C@H]1NC(CCC1)=O)=O |
| Nombre IUPAC | (S)-6-oxopiperidina-2-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 199.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.12 |