Learn More
Éster 1,2-bis(1,1-dimetiletílico) del ácido (2S)-6-oxo-1,2-piperidinadicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-6-Oxo-1,2-piperidinedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| CAS | 144403-08-7 |
| Fórmula molecular | C15H25NO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25NO5/c1-14(2,3)20-12(18)10-8-7-9-11(17)16(10)13(19)21-15(4,5)6/h10H,7-9H2,1-6H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC([C@H]1N(C(CCC1)=O)C(OC(C)(C)C)=O)=O |
| Nombre IUPAC | (S)-6-oxopiperidina-1,2-dicarboxilato de di-terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 299.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.17 |