Learn More
Éster 1,2-bis(1,1-dimetiletílico del ácido (2S)-6-hidroxi-1,2-piperidinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-6-Hydroxy-1,2-piperidinecarboxylic Acid 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| CAS | 1271322-31-6 |
| Fórmula molecular | C15H27NO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H27NO5/c1-14(2,3)20-12(18)10-8-7-9-11(17)16(10)13(19)21-15(4,5)6/h10-11,17H,7-9H2,1-6H3/t10-,11?/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC([C@H]1N(C(CCC1)O)C(OC(C)(C)C)=O)=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-6-hidroxipiperidina-1,2-dicarboxilato de di-terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 301.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.19 |