Learn More
Ácido (2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxi-3-fenilpropil]amino]hexanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxi-3-fenilpropil]amino]hexanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2-(S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl-L-lysine |
| CAS | 138247-43-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N2-(S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl-L-lysine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H24 N2 O4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O4/c17-11-5-4-8-13(15(19)20)18-14(16(21)22)10-9-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,18H,4-5,8-11,17H2,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1 |
| SMILES | NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxi-3-fenilpropil]amino]hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 308.37 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |