Learn More
(2S,5S)-5-Benzil-3,6-dioxo-2-piperazineacético Ácido, TRC
Código de producto. 30135171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135171 250 mg 250 miligramos
30133431 50 mg 50 miligramos
30003675 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB276305250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5262-10-2
Fórmula molecular C13 H14 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 262.26
Sinónimo 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid, Aspartame Imp. A (EP), Diketopiperazine, 2-Piperazineacetic acid, 3,6-dioxo-5-(phenylmethyl)-, (2S,5S)- (9CI, ACI), (2S,5S)-3,6-Dioxo-5-(phenylmethyl)-2-piperazineacetic acid (ACI), 2-Piperazineacetic acid, 3,6-dioxo-5-(phenylmethyl)-, (2S-cis)- (ZCI), 2-Piperazineacetic acid, 5-benzyl-3,6-dioxo- (7CI, 8CI), Cycloaspartylphenylalanine, (2S,5S)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid, 2-[(2S,5S)-5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl]acetic acid, (2S-cis)-5-Benzyl-3,6-dioxopiperazine-2-acetic acid
Nombre IUPAC 2-[(2S,5S)-5-benzil-3,6-dioxopiperazina-2-il]ácido acético
SMILES OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid
Nombres de analitos o componentes 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0954
Porcentaje de pureza >95%