Learn More
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-il)fenil)-2,5-dietilfosfolano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11905941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11905941 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
11915941 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11905941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434121000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 1314246-02-0
Fórmula molecular C17H25O2P
Peso molecular (g/mol) 292.36
Número MDL MFCD09265099
Clave InChI UKBFKBMQNUOKTD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, s,s-et-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-diethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, trans-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, kanata purity
PubChem CID 16218309
Nombre IUPAC 1-[2-(1,3-dioxolan-2-il)fenil]-2,5-dietilfosfolano
SMILES CCC1CCC(CC)P1C1=CC=CC=C1C1OCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane
Color De incoloro a amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
RU– Solo para uso en investigación