Learn More
Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2S)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico (L-ampicilina), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2S)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico (L-ampicilina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,5R,6R)-6-[((2S)-2-Amino-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (L-Ampicillin) |
| CAS | 19379-33-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S,5R,6R)-6-[((2S)-2-Amino-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (L-Ampicillin) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C16 H19 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ampicillin Sodium Imp. B (EP), Ampicillin Imp. B (EP), (2S,5R,6R)-6-[[(2S)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, L-Ampicillin, Ampicillin Sodium Impurity B, Ampicillin Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10+,11-,14+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2S)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico |
| Mostrar más |