Learn More
Éster difenilmetílico del ácido (2S,5R)-3,3-dimetil-7-oxo-4-óxido-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,5R)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-oxide-4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester |
| CAS | 87579-78-0 |
| Fórmula molecular | C21H21NO4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, diphenylmethyl ester, 4-oxide, (2S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, diphenylmethyl ester, 4-oxide, [2S-(2α,5α)]-, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid diphenylmethyl ester 4-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21NO4S/c1-21(2)19(22-16(23)13-17(22)27(21)25)20(24)26-18(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12,17-19H,13H2,1-2H3/t17-,19+,27?/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1=O)C(=O)OC(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | benzhidrilo (2S,5R)-3,3-dimetil-4,7-dioxo-4λ ^{4}-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 383.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.1191 |