Learn More
(2S)-5,7-Dihidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)-2,3-dihidro-4H-1-benzopiran-4-ona (Hesperetina), Mikromol™
Código de producto. 30458483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458483 4 x 25 mg 100 miligramos
30049309 25 mg 25 miligramos
17987324 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458483 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0816.0700254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2S)-5,7-Dihidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)-2,3-dihidro-4H-1-benzopiran-4-ona (Hesperetina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hesperetin
CAS 520-33-2
Nombres de analitos o componentes Hesperetin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H14 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (S)-, Flavanone, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxy- (8CI), Hesperetin (6CI), (-)-Hesperetin, (2S)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, 5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, Eriodictyol 4'-monomethyl ether, Hesperitin, NSC 57654, Diosmin Imp. G (EP), Diosmin Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3/t14-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Nombre IUPAC (2S)-5,7-dihidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)-2,3-dihidrocromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 302.28
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 302,079 g/mol