Learn More
(2S,4S)-Sacubítrilo, TRC
Código de producto. 30004655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004655 5 mg 5 miligramos
30009161 10 mg 10 miligramos
30009800 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS0809155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149709-63-7
Fórmula molecular C24 H29 N O5
Peso molecular (g/mol) 411.49
Sinónimo [S-(R*,R*)]-γ-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-[1,1’-biphenyl]-4-pentanoic Acid Ethyl Ester, Sacubitril-(2S,4S) Isomer, 4-(((2S,4S)-1-([1,1’-Biphenyl]-4-yl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl)amino)-4-oxobutanoic Acid;4-(((2S,4S)-1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl)amino)-4-oxobutanoic acid;(4-(((2S,4S)-1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl)amino)-4-oxobutanoic acid)
Nombre IUPAC (4Z)-4-[(1S)-4-etoxi-3-metil-4-oxo-1-[(4-fenilfenil)metil]butil]imino-4-hidroxi-ácido butanoico
SMILES CCOC(=O)C(C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)\N=C(/O)\CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4S)-Sacubitril
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO5/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t17?,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.2046