Learn More
(2S,4S)-Sacubitril, MedChemExpress
Descripción
(2S,4S)-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is a potent NEP inhibitor that can be used for the research of heart failure.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,4S)-Sacubitril |
| Forma física | Oil |
| CAS | 149709-63-7 |
| Color | Colorless |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H29NO5 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| SMILES | [H]N(C(CCC(O)=O)=O)[C@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@@H](C(OCC)=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 411.49 |
| Mostrar más |